Du søkte etter: Dråpeflasker
48  treff i ditt søk
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Soda-lime glass, amber.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, white.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Sodaglass, klart eller brunt.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PPCO, naturfarget, med blå PP-dråpelokk og -hette.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: LDPE, naturfarget, med hvitt PP-lokk.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: These translucent dispensing bottles are excellent for mild and strong buffers with a spout to dispense the contents and then could be depressed to se...
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: LDPE, naturfarget eller LDPE, hvit med hvit PP-skrulokk og LDPE dråpespiss.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: LDPE, naturfarget, med PP-dråpelokk og -hette.
Artikkenummer: (215-1065)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: LDPE, white with colour-coded (red, green, blue, white and yellow) PP screw caps and LDPE dosing tip.
UOM: 1 * 25 Items
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: LDPE, translucent, with tip and cap.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Dropping bottles are made of LDPE (low density polyethylene).
Artikkenummer: (129-2641)
Produsent: DESCO
Beskrivelse: Dispensing bottle suitable for many solvents.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (NALG2416-0125)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: LDPE bottle, PE dropping pipette, neoprene bulb.
UOM: 1 * 6 Items
Artikkenummer: (548-2001)
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Vial File med 40 flasker med festede dråpespisser og lokk, LDPE, Kapasitet: 3 ml, Høyde: 49 mm, Ytre diam: 14 mm, i gjenbrukbar plastbeholder, LDPE, Gjenge: 8-425
UOM: 1 * 40 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom