Dråpeflaske, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-7871EA 745 NOK
215-7871 215-7872 215-7873 215-7874 215-7875
Dråpeflaske, Nalgene®
Flasker Dråpeflasker
LDPE, naturfarget, med PP-dråpelokk og -hette.
  • Høy kjemikaliebestandighet, varmebestandig opp til 80 °C
  • Det igjen skrudde lokket kan ikke bli borte
  • Lekkasjesikker
Dispenserer bare en dråpe av gangen. Enkel påfylling.