  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
hybridiseringsflasker
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/13/20236913.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  THERMO HYBAID
Beskrivelse:   Mellomstore hybridiseringsflasker, 250 x 35 mm, Type: Hybaid
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Hybridiseringsflasker, standard, PBT-korker med PTFE-/silikonfôring, Type: Wheaton, Borsilikatglass, Diam×L: 35×100 mm
Artikkenummer: (WITG2.446.115)
Produsent:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse:   Hybridisation bottle, GL45 screw cap with silicone sealing, Type: Hybaid, Bellco, Labline, GFL, Heraeus, Borsilikatglass 3.3, Diam×L: 38×150 mm
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  TECHNE
Beskrivelse:   Hybridisation tubes, large, without end caps, for HB-1D, Type: Techne, Borsilikatglass 3.3, Diam×L: 80×200 mm
Produsent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beskrivelse:   Hybridisation bottles, small, Type: UVP, Borsilikatglass 3.3, Diam×L: 35×150 mm
Produsent:  STUART SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Hybridisation bottles, Type: Stuart, Pyrex® Borosilicate glass, Diam×L: 40×260 mm
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6