Hybridiseringsflasker, WHEATON®
Leverandør: DWK Life Sciences
732-4609EA 2975 NOK
732-4609 732-4608 732-4607 732-4602 732-4601 732-4600 732-4610 732-4606 732-4605 732-4604 732-4603
Hybridiseringsflasker, WHEATON®
Flasker Hybridiseringsflasker
Flasker av borsilikatglass, PBT-korker med PTFE/silikonfôring.
  • Fem flaskestørrelser som dekker flere membranstørrelser
  • Flaskene er egnet for de fleste standard hybridiseringsovner
  • Solide 3,2 mm vegger gir ekstra sikkerhet
  • Sikkerhetsbelagte flasker er tilgjengelig med et sterkt, sklisikkert plastbelegg som reduserer muligheten for knusing og eksponering for farlige materialer
  • Akrylstativ med plass til opptil seks hybridiseringsflasker tilgjengelig for sikker transport eller oppbevaring på lager
Disse flaskene er nyttige i prosedyrer for nukleinsyre- og proteinblotting som krever en minimum probeløsning, og de fjerner behovet for rotete bager og gjør det mulig med rask inn- og uttømming av hybridisering og vaskeløsninger.
  • Fem flaskestørrelser som dekker flere membranstørrelser
  • Flaskene er egnet for de fleste standard hybridiseringsovner
  • Solide 3,2 mm vegger gir ekstra sikkerhet
  • Sikkerhetsbelagte flasker er tilgjengelig med et sterkt, sklisikkert plastbelegg som reduserer muligheten for knusing og eksponering for farlige materialer
  • Akrylstativ med plass til opptil seks hybridiseringsflasker tilgjengelig for sikker transport eller oppbevaring på lager
Disse flaskene er nyttige i prosedyrer for nukleinsyre- og proteinblotting som krever en minimum probeløsning, og de fjerner behovet for rotete bager og gjør det mulig med rask inn- og uttømming av hybridisering og vaskeløsninger.