VWR®, Flaske, runde, med skrulokk
Leverandør: VWR
VWR®
215-0057EA 2825 NOK
215-0057 VWRI215-1596_U 215-0059 215-1596 215-0058 215-1594 215-1595 215-1592 215-1593 215-3261
VWR®, Flaske, runde, med skrulokk
Flasker Glassflasker
Borosilikat 3.3 glass, med PP skrukork og hellering.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturbestandighet
  • Minimal termisk ekspansjon, noe som gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
Det rimelige alternativet for en rekke bruksområder på laboratoriet. Rund, med gradering, GL 32 eller GL 45-gjenger, hellering og blått skrulokk.
Sertifiseringer: ISO 4796