Du søkte etter: Rulleflasker
8  treff i ditt søk
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Roller bottles are optimal vessels for large scale cell growth and multiplication, that are suitable for both research and manufacturing applications,...
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar med DIN-gjenge (GL 45).
Artikkenummer: (392-0070)
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: PS with screw caps (HDPE) or filter screw caps with hydrophobic membrane (PET/PTFE), cell culture treated surface, sterile.
UOM: 1 * 12 Items
Artikkenummer: (GREI680180_18)
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: PET or PETG with screw caps (HDPE), sterile.
UOM: 1 * 18 Items
Produsent: Corning
Beskrivelse: Rulleflasker, større overflate, Corning®, PS, Corning® CellBIND®-overflate, Easy Grip-lokk, Dyrkningsområde: 1700 cm², Utv diam×H: 117×271 mm, Pakket: 20 per pose, 20 per eske
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PS, sterile.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PETG, sterile.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom