VWR®, Flasker, vid munn, firkantet, med skrulokk
Leverandør: VWR
215-7396EA 58 NOK
215-7396 215-7390 215-7392 215-7394
VWR®, Flasker, vid munn, firkantet, med skrulokk
Flasker Plastflasker
HDPE med sort, HDPE, manipulasjonssikker hette.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Lekkasjesikker
  • Plassbesparende
Perfekt til prøvetaking, oppbevaring og transport. Ideell for væsker, masse-liknende medier og granulært materiale. Den vide åpningen gjør det enkelt å fylle og rengjøre.