VWR®, Flaske, vid hals, firkantet, skrulokk
Leverandør: VWR
215-3726EA 2150 NOK
215-3726 215-3008 215-3006 215-3007 215-3004 215-3026 215-3016 215-3003 215-3014 215-3025 215-3022 215-3023 215-3012 215-3020 215-3021
VWR®, Flaske, vid hals, firkantet, skrulokk
Flasker Plastflasker
HDPE, naturfarget eller brun (2700 ml) med skrulokk og innerlokk.
  • God kjemikalebestandighet
  • Flaskene leveres med lokk, aseptiske eller sterile
  • Svært støtsikker
Plassbesparende flasker. med vid hals for enkel påfylling. Ideell for lagring av væsker, faste stoffer og pulver. Modeller på 500, 1000, 2000 og 2700 ml med graderinger. Bærehåndtak for 2500/2700 ml-modellen.