Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Du søkte etter: Kjølebokser og fryseposer
36  treff i ditt søk
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: –20 °C Mini labtop-kjøler i polykarbonat / ikke-toksisk gel
–20 °C Mini labtop-kjøleren har plass til 12 mikrosentrifugerør på 0,5 eller 1...
Artikkenummer: (479-0640)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Beholder av polykarbonat, lokk og holder av HDPE, skuminnsats.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This robust cooler is consistent and reliable. It is made from engineered PP with a PC lid. The modern design cools faster in freezers and stays cold ...
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Labtop coolers −20 °C.
PC, blue.
Lower section filled with a non toxic gel, with handle.
471-0000/471-0001: Will maintain a temperature...
Produsent: Bertin Instruments
Beskrivelse: Cryolys is a patented cooling option for Precellys homogenisers that prevents temperature increases during the homogenisation process, maintaining it ...
Tilbud
Artikkenummer: (479-5160)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PC, non-toxic insulating solution.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PC-beholder med blått HDPE-lokk, hvitt HDPE-innsats og skuminnsats.
Produsent: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Large insulation COB boxes are made of monobloc polyethylene.
Produsent: Brand
Beskrivelse: PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
Produsent: HEATHROW
Beskrivelse: Cooling containers with nest lid beneath the bucket or pan are made of rigid single-molded polyurethane to provide the durability needed for chilling ...
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: IsoTherm benchtop cooler.
Artikkenummer: (391-7635)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Støtbestandig PC.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (211-3269)
Produsent: Brand
Beskrivelse: PP
UOM: 1 * 2 Items
Produsent: HEATHROW
Beskrivelse: Protect temperature-sensitive samples at the bench or in the freezer.
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: Handling system for sample set-up, protection, transport, and storage of sensitive samples, keep you samples safe. The Eppendorf PCR-Cooler contains a...
Artikkenummer: (BELAF188460000)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Polycarbonate body and clear polycarbonate lid, non-toxic gel-filled.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom