Fryseblokk, Quick Chill™, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
479-5160EA 4350 NOK
479-5160
Fryseblokk, Quick Chill™, Nalgene®
Bokser Kjølebokser og fryseposer
PC, non-toxic insulating solution.
  • Ingen direkte kontakt mellom rørene og isolasjonsløsningen, slik at etiketter eller skrift ikke vil løsne eller forsvinne
  • Kan stables og har sklisikre gummiføtter
For hurtig kjøling av biologiske prøver. Kan brukes gjentatte ganger i opptil 45 minutter. Kjøler ned opptil 2 ml alkoholbaserte løsninger til −20 °C på mindre enn 3 minutter eller opptil 2 ml vannbaserte løsninger til 0 °C på mindre enn 4 minutter.
For 12 (3x4) mikrorør på 1,5 eller 0,5 ml
B×L×H: 151×108×125 mm