Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Du søkte etter: Kryobokser
87  treff i ditt søk
SearchResultCount:"87"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Boxes, made of cardboard, white. For storage of cryovials at low temperatures.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard, coated.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Made of corrugated or thin film PP.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Corrugated cardboard boxes.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard, white.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard, coated.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Corrugated cardboard box.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Made of extra strong polycarbonate.
Artikkenummer: (479-2214)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cryoboxes, fiberboard, sturdy, water-repellent, with covers for sample storage.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Cardboard, coated.
Artikkenummer: (478-0241)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Polycarbonate.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (211-0255)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PP, black.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (479-1349)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Made from corrugated PP.
UOM: 1 * 10 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 87
no targeter for Bottom