Du søkte etter: Oppbevaringsbokser
91  treff i ditt søk
SearchResultCount:"91"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PS, tydelig.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This range of plastic boxes offers a modern and practical solution for the storage, organization, transportation, and presentation of small parts. Wit...
New Product Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This range of euro containers are made entirely from recycled polypropylene and adhere to the guidelines of the 'Der Blaue Engel' ecological label. Su...
New Product Tilbud
Artikkenummer: (631-1065)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Filing cabinet in white cardboard.
UOM: 1 * 2 Items
Artikkenummer: (631-1050)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Storage organiser with 2×4 metal drawers for embedding cassettes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (631-1067)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Filing cabinet in kraft cardboard.
UOM: 1 * 10 Items
Artikkenummer: (631-1072)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Storage organiser with two metal drawers to store embedding cassettes.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MULTIROIR
Beskrivelse: The MLT series plastic storage bins are designed to optimize storage, organization, and picking in all sectors of activity.
Produsent: MULTIROIR
Beskrivelse: PP, translucent.
Artikkenummer: (MMMA7400)
Produsent: 3M
Beskrivelse: Reusable respirator storage boxes are available to help keep 3M™ reusable respirators clean and protected when not in use.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MULTIROIR
Beskrivelse: This range consists of four storage bins, all made from 100% recycled polypropylene.
New Product Tilbud
Produsent: MULTIROIR
Beskrivelse: In crystal PS.
Produsent: MULTIROIR
Beskrivelse: Crystal Multiroir M5000 storage boxes are modular, combinable and provided with a capacity of five litres.
Produsent: MULTIROIR
Beskrivelse: The multiroir dividable plastic storage box allows the storage or organisation of products on shelves or on other supports.
Produsent: MULTIROIR
Beskrivelse: Range of practical PP boxes in 9 different sizes, 5 round and 4 square, ranging from 0,25 to 8 L.
Produsent: MULTIROIR
Beskrivelse: These storages boxes are a premium organising system developed with a vision of functionality, high quality, and a clear Scandinavian design.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 91
no targeter for Bottom