Dispenser, oppbevaringsboks
Leverandør: Brand
216-2847EA 4525 NOK
216-2847 216-2848
Dispenser, oppbevaringsboks
Bokser Dispenserbokser
PMMA, hvite sider, gjennomsiktig forside
  • Enkel innlegging fra toppen og praktisk dispensering gjennom klaffen på forsiden
  • Klar forside gjør det mulig å kontrollere innholdet på en enkel måte
  • Dekselet og klaffen på forsiden begrenser infiltrering av støv og andre partikler
Ideell for å oppbevare og dispensere mange forskjellige små deler, for eksempel pipettespisser, mikrorør engangssprøyter, kanyler osv.