Dispenser for engangsartikler
Leverandør: AK
113-0034EA 2350 NOK
113-0034
Dispenser for engangsartikler
Bokser Dispenserbokser
PETG, klar
  • Stor åpning på siden, hengslet lokk ved påfyllingsåpningen
  • Enkel å rengjøre
  • Kan brukes som vegg- eller bordmodell
Med rund åpning på siden. Perfekt for oppbevaring og uttak av engangsprodukter som hansker, skoovertrekk, hetter osv.