Du søkte etter: Avfallsbeholdere
11  treff i ditt søk
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (212-1833)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This acrylic box is ideal for the one-handed disposal of used pipette tips. The 10 mm thick acrylic provides protection from β radiation.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Bølgepapp med PE-pose med tykkelse på 50 µm.
Produsent: ECONIX LTD
Beskrivelse: These U.N. approved, paper-based containers provide a safe and innovative way to dispose all kinds of waste.
Produsent: ECONIX LTD
Beskrivelse: The 6 L Bio-bin® has been specifically designed to safely contain serological pipettes in labs.
Produsent: CEMO GMBH
Beskrivelse: These mobile boxes with its stable design enables clean and safe storage of hazardous solid goods belonging to packing groups II or III and is also ap...
Artikkenummer: (MARO108000.00)
Produsent: MARTOR ARGENTAX
Beskrivelse: This box is designed for the safe deposition of 'used' snap-off blade segments, blade ends, straight/hook/industrial cutter/deburring scalpel and hobb...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse: The box is used with waste chute 736-0847 and 736-0846.
Produsent: Allpack srl
Beskrivelse: High quality corrugated cardboard with polyethylene bag.
Artikkenummer: (129-4288)
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: PP, yellow.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Bølgepapp.
Artikkenummer: (129-1300)
Produsent: Allpack srl
Beskrivelse: Cardboard box, PE bag.
UOM: 1 * 10 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom