Du søkte etter: Børster
VWR har myke og harde børster i ulike størrelser. Det fins mange utforminger tilpasset spesielle behov som vasking med børste av begerglass, byretter, erlenmeyerkolber, flasker, kappilarrør, mikrorør, målekolber, pipetter, reagensglass og sylinder. VWR har også anti-statiske børster.
VWR har myke og harde børster i ulike størrelser. Det fins mange utforminger tilpasset spesielle behov som vasking med børste av begerglass, byretter, erlenmeyerkolber, flasker, kappilarrør, mikrorør, målekolber, pipetter, reagensglass og sylinder. VWR har også anti-statiske børster.
55  treff i ditt søk
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivelse: Joint scrubber/brush for gaps in hygienic sensitive areas.
Produsent: DESCO
Beskrivelse: Brushes minimise static charge generation and remove electrostatic charges to ground when held by grounded personnel.
Artikkenummer: (PPSA3590500)
Produsent: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivelse: Handy brush with long handle for hygienic sensitive areas.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: Brushes with nylon bristles in a twisted stainless steel wire frame and aluminium handle. Ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers...
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: The FlexBrush™ is ideal for cleaning over and around piping and fittings. The flexibility of the head allows the user to shape the head for custom cle...
Waste Reducing
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Artikkenummer: (MICRBRWH-50)
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: Round head brush features medium stiff polyester bristles for aggressive cleaning.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MICRBRWH-66)
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: This wirewound brush features a smaller diameter handle and softer bristles for delicate cleaning of jars and bottles with smaller openings.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: The kettle brush is an oblong-shaped brush with a flare head design and polyester bristles, that is well suited for an all-around, thorough cleaning o...
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: A stiff-bristle brush head and threaded plastic handle, specifically designed for cleaning floor drains. The brush head features black bristles for co...
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: Børster, Cleaning brush for butyrometer neck, For: Bytorometer, Handle material: Vaier , Total lengde: 278 mm
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: These durable, 100% polypropylene brushes clean finely polished stainless steel parts without scratching.
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: These cylinder brushes with brush heads feature ACME thread for attachment to STA series handles.
Artikkenummer: (MICRBRWH-67)
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: This wirewound brush features a smaller diameter handle and softer bristles for delicate cleaning of jars and bottles with smaller openings.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MICRONOVA
Beskrivelse: Stainless steel wire brushes with nylon bristles.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom