VWR®, Børste for pipetter
Leverandør: VWR
VWR®
149-0210EA 1100 NOK
149-0210 149-0211 149-0228
VWR®, Børste for pipetter
Børster
Hvit nylonbust med trådhåndtak. Perfekt for rengjøring av volumetriske pipetter, melkepipetter og Mohr-pipetter.
  • Myk nylonbust for skånsom, men grundig rengjøring
  • Langt trådhåndtak for sikkert grep
  • Med hengeløkke