VWR®, Børste for runde kolber
Leverandør: VWR
VWR®
149-0105EA 315 NOK
149-0105
VWR®, Børste for runde kolber
Børster
Black nylon, wooden handle. These cleaning brushes are specially designed for cleaning balloon flasks and carboys.
  • Vridbar børstedel for enkel rengjøring av bunner og hjørner
  • Perfekt for rengjøring av den øvre, innvendige skulderen på rundkolber og flasker
  • Trehåndtak med hengeløkke