VWR®, Børste for kolbe og flaske
Leverandør: VWR
VWR®
149-0106EA 985 NOK
149-0106
VWR®, Børste for kolbe og flaske
Børster
Perfekt for rengjøring av kolber og flasker. Hvit naturbørste med plasthåndtak.
  • Fleksibelt, dreibart plasthåndtak gjør det mulig med grundig rengjøring av alle de buede overflatene på kolbene og flaskene
  • Autoklaverbar
  • Ekstra bredt håndtak for sikkert, behagelig grep