VWR®, Børste for flasker
Leverandør: VWR
VWR®
149-0207EA 495 NOK
149-0207 149-0205 149-0206
VWR®, Børste for flasker
Børster
Black bristles with wire handle. The special design enables bottles to be cleaned thoroughly and effectively.
  • Bustene legges flate og spres ut igjen når de har passert gjennom flaskehalsen
  • Dobbeltknyttet tupp minimerer faren for oppskraping og gir bedre rengjøringseffekt
  • Med hengeløkke