Du søkte etter: Bøtter
VWR har et stort utvalg av bøtter, og bokser for oppbevaring. Velg blant polypropylen eller neopren plast bokser med lokk for stablebar oppbevaring av både flytende og tørre materialer. FDA godkjent. Næringsmiddelkvalitet av polyetylen. Metall bøtter i rustfritt stål. Stativer til bøtter og kar for ren-rom. Bøtter og kar finnes i et bredt utvalg i størrelser og volum.
VWR har et stort utvalg av bøtter, og bokser for oppbevaring. Velg blant polypropylen eller neopren plast bokser med lokk for stablebar oppbevaring av både flytende og tørre materialer. FDA godkjent. Næringsmiddelkvalitet av polyetylen. Metall bøtter i rustfritt stål. Stativer til bøtter og kar for ren-rom. Bøtter og kar finnes i et bredt utvalg i størrelser og volum.
58  treff i ditt søk
SearchResultCount:"58"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (331-0114)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Buckets made of white food grade PP.
UOM: 1 * 30 L
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Made of PP, white.
Produsent: CONTEC
Beskrivelse: Improved, versatile, multiple bucket system for use with flat and curved Contec® mops.
New Product
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Buckets, stainless steel 18/10.
Produsent: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivelse: Standard for Clino® system trolleys, rectangular bucket with handle. Also suitable for the pre-preparation of textiles.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: HDPE, white or black.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel 18/10.
Produsent: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivelse: Universal multipurpose rectangular PP buckets with handle.
Produsent: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivelse: Standard bucket, rectangular, made of PP, with stainless steel handle, for Clino® system trolleys.
Artikkenummer: (CONT2743S)
Produsent: CONTEC
Beskrivelse: Twin Bucket is an autoclavable 20 L divided bucket made of durable PP with a curved stainless steel wringer.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Made of PP, translucent.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Made of PE, transparent.
Produsent: Brand
Beskrivelse: PP, translucent.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: HDPE, white or black.
Produsent: Sampling Systems
Beskrivelse: Stainless steel, graduated buckets are ideal for use in food, chemical, and general industry.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PP, hvit.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 58
no targeter for Bottom