Firkantet ispanne
Leverandør: Bel-Art
216-6930EA 3325 NOK
BELAM188489101 BELAM188489102
Firkantet ispanne
Farget polymer
  • Temperaturområde: –196 til 93 °C
  • Kjemikaliebestandig, tett mot fukt og lukt, uknuselig under normale forhold
  • Slitesterk, kan stables, lett
Ideell til oppbevaring og transport av temperaturfølsomme prøver i is, alkoholslam, vannbad m.m.