Du søkte etter: Byretter
VWR har kalibrerte byretter i Duran glass med gradering og Schillbach-stripe. Fins i volum fra 2 – 100 ml. Byrettene kan ha rett eller sidebøyd ventilhane, sidebøyd ventilkran, rett hane, ventilhane med PTFE-spindel, hane med glasskik. VWR har også dr. Schilling byretter og byretter til titrerapparat. Byrette-titrerapparatene har gjerne mellomstoppehane og levers med 2 l glassflaske.
105 treff i ditt søk
Sort Results
Listevisning
Easy View (ny)