Du søkte etter: Kabler
VWR tilbyr kabler til en rekke instrumenter. Kablene er jordede og isolerte med norsk stikkontakt.
VWR tilbyr kabler til en rekke instrumenter. Kablene er jordede og isolerte med norsk stikkontakt.
42  treff i ditt søk
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Create your own cable for optimization of your Masterflex® drive.
Artikkenummer: (MFLX77095-02)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Make the most of your Liqui-Sense leak detector with suitable replacement parts.
UOM: 1 * 106,68 cm
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Increase modular drive flexibility with extended cable lengths.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Optimize performance of your Masterflex® MasterSense™ or Ismatec® Reglo Touchscreen pump.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Easily connect your Masterflex® drive to a PLC or other control device.
Artikkenummer: (MFLX22050-58)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Displays instantaneous, total and accumulated flow rates.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Kabler, BNC connector cable, coaxial, Coax53, Lengde: 1 m
Artikkenummer: (700-0853)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Replacement cables suitable for all PerfectBlue™ electrophoresis systems and blotting systems, and are compatible with the majority of commercially av...
UOM: 1 * 1 PAR
Artikkenummer: (MFLX22050-54)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (444-2853)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Kabler, IEC power cord, Euro plug
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MFLX22050-60)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 304,8 cm
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Cables connect waste caps with electronic fill level control or sensors to a b.safe display to monitor the fill level.
Produsent: WTW
Beskrivelse: Kabler, AS/IDS-1,5, connection cable for IDS sensors with waterproof plug head, Lengde: 1,5 m
Produsent: Brady
Beskrivelse: Kabler, Nylon cable ties, width 3,5 mm, Lengde: 14 cm
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: PTFE, 4-pole measuring cable and Lemo coupling. It is suitable for all BOLA temperature probes with coupling type Lemo, socket size 1.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom