VWR®, Scientific Calculator
Leverandør: VWR
VWR®
818-0062EA 535 NOK
818-0062
VWR®, Scientific Calculator
Kalkulator Lommekalklulator
Den praktiske kalkulatoren i lommestørrelse kan utføre 99% av alle rutineberegningene og andre beregninger i laboratoriet. Gir umiddelbare, eksakte resultater for en rekke bruksområder: konverteringer, vitenskapelige, statistiske, aritmetiske beregninger og lignende laboratoriearbeid. Display: Ti tegn med tosifret potenstall.
  • Clear display with large, bright numbers and ergonomic keys
  • Three key memory and memory protection when the calculator is switched off
  • Automatic switch-off to preserve batteries
Functions: Over 50 functions for trigonometry calculations, logarithms, exponentials and roots, inverse calculations, factoring, percentages, hexadecimal calculations, probability generator and conversion from degrees to decimal degrees. The statistics function provides standard deviation, averages, sum of squares, sum of data and much more.
Leveringsinformasjon: Batteries included.