  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Skyvelær
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/86/18944986.jpg
VWR har både analoge og digitale skyvelær
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Laget av rustfritt stål. Batterilevetiden er ~10 000 timer.
Artikkenummer: (238-2100)
Produsent:  BOCHEM
Beskrivelse:   Rustfritt stål, herdet. DIN 862.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (819-0014)
Produsent:  BOCHEM
Beskrivelse:   Caliper with five digit LCD.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (BELAH134160001)
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   This dial caliper can measure up to 150 mm on a white dial graduated in 0,1 mm increments. Vernier model measures 130 mm in 0,05 subdivisions, plus 5"...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (BELAH134170000)
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   Measurements taken with push button selection between metric and English scales and a self-zeroing feature for accuracy of ±0,1 mm.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (BELAH134150000)
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   Measure internal and external dimensions with high precision. Upper scale is 150 mm with 0,1 mm subdivisions, lower scale is 6" with 0,005" subdivisio...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (WARD154081)
Produsent:  WARDS NATURAL SCIENCE ETABLISH
Beskrivelse:   Krumpassere, Vernier, analog, Område: 0 - 140 mm
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (MOIN1452MI)
Produsent:  MOINEAU
Beskrivelse:   Digital caliper with clamping screw.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 8