  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (13)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Sikkerhetskanner
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/56/18989756.jpg
VWR har sikkerhetskanner for etsende og brannfarlige væsker. Sikkerhetskannene er enkle å fylle, har tette lokk og skal tåle transport. Noen modeller har kullfilter eller slangetut for å forminske utslipp fra kannene ved overføring til andre beholdere.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Beskrivelse:   Stainless steel.
Produsent:  SCAT Europe
Beskrivelse:   HDPE.
These ready to use sets provide complete solutions for the disposal of solvent waste. They offer more protection for people and for the env...
Produsent:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Plassbesparende sikkerhetskanne, Rustfritt stål, med skrukork, overtrykksventil og PTFE-forseglinger til oppbevaring.
Produsent:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Beskrivelse:   High quality and chemically resistant stainless steel with PTFE gaskets.
Produsent:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Beskrivelse:   These safety barrels are suitable for safe and comfortable handling and storage of larger amounts of flammable liquid.
Produsent:  ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Beskrivelse:   Beholdere, Materiale: Rustfritt stål/PTFE, Kapasitet: 25 l
Artikkenummer: (DUEH59-10000-098)
Produsent:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Beskrivelse:   This safety canister is made of PE with welded sensor holder.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (DUEH3.88.110)
Produsent:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Beskrivelse:   This dispensing cans made of stainless steel 1.4571, unpolished, with plastic protection ring, teflon seal permit safe despensing and exact metering o...
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 34
  1  2  3  4  5  Neste