Du søkte etter: Bærekurver
Transportkasser sikrer enkel og sikker håndtering, transport og lagring av en rekke elementer. Uavhengig av hvorvidt  det er et løsningsmiddel  som flyttes fra lagrings til laboratoriet, eller hvis det finnes enkle verktøy, alt kan transporteres trygt og sikkert. Det finnes en rekke ulike varianter; med ett eller flere rom, ergonomisk håndtak og lett design.
Transportkasser sikrer enkel og sikker håndtering, transport og lagring av en rekke elementer. Uavhengig av hvorvidt det er et løsningsmiddel som flyttes fra lagrings til laboratoriet, eller hvis det finnes enkle verktøy, alt kan transporteres trygt og sikkert. Det finnes en rekke ulike varianter; med ett eller flere rom, ergonomisk håndtak og lett design.
39  treff i ditt søk
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.02547.0005)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Sikkerhetsflaskebeholder, For: 1 and 2,5 l glass bottles with S40 thread
UOM: 1 * 5 Items
Produsent: Merck
Beskrivelse: These bucket-style bottle carriers are essential safety equipment for transportation of hazardous chemicals.
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These bottle carriers are made from polyamide coated stainless steel.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The safety bottle carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in the lab. Available in 1,5 and 4,5 L capacitie...
New Product
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: HDPE.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Gummi, farget.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Sturdy container for transport of biological samples taken at patient’s home.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Sikkerhetsflaskebeholder, VWR®
Artikkenummer: (215-3582)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Glass bottles are designed to contain liquids, but when they break, hazardous liquids potentially mix with broken glass. This bottle carrier protects ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (WILMWG-6192)
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Made from unbreakable polymer material with a snap-on cap, these tube carriers feature a shirt clip that keeps it secured in lab coat pockets.
UOM: 1 * 3 Items
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
Artikkenummer: (NALG6565-0001)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE, blue.
UOM: 1 * 4 Items
Artikkenummer: (215-7991)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Safety bottle carrier, Nalgene®, PC, For: 8×500 ml flasker
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: HUPFER METALLWERKE
Beskrivelse: Stainless steel or steel, coated.
Tilbud
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: These handles are made of stainless steel 18/10 and are used to carry glass beakers.
Artikkenummer: (139-3120)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE. Foam inserts.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom