Transportkurv, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
215-8118EA 620 NOK
215-8118 139-3110
Transportkurv, Nalgene®
Bærekurver Transportkurver
For sikker transport og oppbevaring av laboratorieutstyr som flasker, beholdere osv. Med skillevegg og bærehåndtak.
  • God kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opptil 120 °C
  • Robust med 2 væsketette rom
Colour: white.