Flerfunksjonelle laboratorieholdere
Leverandør: Bel-Art Products, a part of SP
SP Bel-Art
215-0170EA 8125 NOK
215-0170 215-0171
Flerfunksjonelle laboratorieholdere
Bærekurver Transportkurver
PP.
  • Robust utforming, med sterke vegger
  • Behagelig bærehåndtak
  • Innsats for seks rom, 9 cm høy, tilgjengelig som tilleggsutstyr
For transport av flasker, prøver, verktøy og annet laboratorieutstyr.
B×D×H: 360×180×150 mm
Ø (hull): 74 mm
Colour: hvit