Du søkte etter: Bioreaktorer
Bioreaktor apparat støtter aktive biologiske reaksjoner eller prosesser i miljøet. Sørger for optimal metabolsk aktivitet, ved celle eller vevs dyrkning. Bioreaktor verktøyet reduserer repeterende manuelt arbeid. Kammeråpning. Spesialisert membran teknologi sørger for god seprasjon mellom celledyrknings område og kammeret.
Bioreaktor apparat støtter aktive biologiske reaksjoner eller prosesser i miljøet. Sørger for optimal metabolsk aktivitet, ved celle eller vevs dyrkning. Bioreaktor verktøyet reduserer repeterende manuelt arbeid. Kammeråpning. Spesialisert membran teknologi sørger for god seprasjon mellom celledyrknings område og kammeret.
25  treff i ditt søk
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® cell chambers, made from medical grade, general purpose polystyrene (GPPS) and with vented cap, are ideal for large-scale cell culture.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PS, sterile. EasyFill™ cellefabrikk har en stor og en liten åpning i hver enhet som gjør den enkel og allsidig i bruk. EasyFill™ cellefabrikk fyller g...
Tilbud
Produsent: DISTEK
Beskrivelse: The BIOne autoclavable bioreactor is available in a range of sizes including; 2, 5 and 10 L working volume. All metal components are manufactured from...
Produsent: DISTEK
Beskrivelse: Distek, Inc. has developed a bench top scale single-use bioreactor (SUB) for mammalian cell growth, cell therapy, insect cells and other unique applic...
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ system offers greater surface area and yield than the standard Cell Factory™ system, or similar mu...
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PS, sterile. For produksjon i industriskala av f.eks. vaksiner, monoklonale antistoffer eller legemidler.
Produsent: DISTEK
Beskrivelse: The BIOne autoclavable bioreactor is available in a range of sizes including; 2, 5 and 10 L working volume. All metal components are manufactured from...
Produsent: DISTEK
Beskrivelse: Distek, Inc. has revolutionised bench top scale bioreactors with the release of our BIOne 1250 bioprocess control station with BIOne single-use biorea...
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Advance your manufacturing process with Thermo Scientific™ Nunc™ Closed Cell Factory™ systems. Having a clean and closed system that provides consiste...
Produsent: DISTEK
Beskrivelse: Distek, Inc. has revolutionised bench top scale bioreactors with the release of our BIOne 1250 bioprocess control station with autoclavable bioreactor...
Produsent: DISTEK
Beskrivelse: Distek, Inc. has revolutionised bench top scale bioreactors with the release of our BIOne 1250 bioprocess control station with autoclavable bioreactor...
Produsent: Corning
Beskrivelse: PS, steril. Corning® CellSTACK® kulturkamre kommer i fem størrelser og med tre ulike overflatebehandlinger.
Sertifikater Tilbud
Artikkenummer: (CORN3032)
Produsent: Corning
Beskrivelse: The CellCube Module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (734-4053)
Produsent: Corning
Beskrivelse: E-Cube™-systemet er en enkel bioreaktor med et celledyrkingsareal på 8500 cm² for dyrking av forankringsavhengige celler innenfor et område på ba...
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: Corning
Beskrivelse: The CellCube Module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment.
Artikkenummer: (734-0389)
Produsent: Corning
Beskrivelse: CELLine™ 1000, et membranbasert celledyrkingssystem til engangsbruk, garanterer høy celletetthet og er enkelt å bruke. Egner seg for uttrykk av rekomb...
UOM: 1 * 3 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom