Cellekulturkamre for aktiv gassing, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
734-1367EA 21500 NOK
734-1367 734-1339
Cellekulturkamre for aktiv gassing, Nunc™
Bioreaktorer
PS, sterile. For produksjon i industriskala av f.eks. vaksiner, monoklonale antistoffer eller legemidler. Det patenterte gassgjennomstrømningssystemet sørger for kontrollerte omgivelser i dyrkingsbrettene gjennom jevn fordeling av en brukerangitt gassblanding som pumpes gjennom det forhåndsmonterte filteret. Særlig oksygenkrevende og pH-sensitive celler kan ha nytte av den kontrollerte atmosfæren.
  • Gassen fordeles jevnt mellom brettene og på hvert enkelt brett
  • Overflatebehandling sikrer utmerkede forhold for celleadhesjon og cellevekst
  • Fås med 4, 10 og 40 brett for enkel oppskalering
  • Lav risiko for kontaminering
  • Kompatible med eksisterende manuelt og automatisert håndteringsutstyr fra Nunc™
Brettlengde L×B: 335×205 mm
Tilbehørs informasjon: *Oppstartsettet inkluderer følgende: PC-tilkobling, ventilasjonshettefilter, hvitt filteradapterlokk, deksellokk, rørklemme og silikonslange.