Du søkte etter: Celleskrapere
VWR fører flere typer celleskrapere. Celleskrapere for høsting av celler eller vev fra flasker, plater eller disker i Western eller enzym analyser. Fjerner cellene skånsomt. Celleskraper i mer eksklusive modeller som er fleksible. Celleløftere for multi-brønn plater. Skraper i ulike størrelser.
VWR fører flere typer celleskrapere. Celleskrapere for høsting av celler eller vev fra flasker, plater eller disker i Western eller enzym analyser. Fjerner cellene skånsomt. Celleskraper i mer eksklusive modeller som er fleksible. Celleløftere for multi-brønn plater. Skraper i ulike størrelser.
11  treff i ditt søk
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Flat blade cell lifter for manual harvesting of cells, manufactured from high grade PE. Designed for removing cells from flasks or dishes.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Specifically designed to make collecting cells easier and more effective. Available with a choice of blade positions: scraper for use in flasks, or li...
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: Designed to facilitate the gentle mechanical removal of adherent cells from growth surfaces. Each scraper has a 18 mm pivoted (pivot angle 60°) scrape...
Produsent: Corning
Beskrivelse: PS-håndtak, TPE-blad. Utformet for å gi maksimal tilgang til vekstoverflatene til en rekke forskjellige dyrkingsbeholdere.
Artikkenummer: (231-2475)
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: Wooden spatula with rounded edges. Non sterile.
UOM: 1 * 500 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Celleskrapere for høsting av celler fås i to lengder med justerbart blad for optimal fleksibilitet. Pyrogenfrie.
Produsent: Corning
Beskrivelse: Skraperne er nyttige for manuell høsting av celler, og de er utviklet for bruk i kolber. Celleløfterne er utviklet for bruk ved høsting av celler (spe...
Artikkenummer: (22003.)
Produsent: Biotium
Beskrivelse: PE, disposable, sterile. Mini cell scrapers for harvesting cells or cell lysates from microwell plates.
UOM: 1 * 200 Items
Produsent: DELTALAB
Beskrivelse: PP spatula with rounded edges. Sterile model is sterilised by ethylene oxide. Pack includes instructions for use.
Artikkenummer: (WITG8.486.200)
Produsent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Bent, plastic coated glass handle, mobile PTFE blade. Scraper for removal of cells from flasks and plates. Length 50 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BELLCO GLASS INC.
Beskrivelse: Stainless steel blade holder mounted on plastic covered stainless steel handle.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom