VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Leverandør: VWR
VWR®
612-2495EA 2250 NOK
612-2495 612-2496 612-2497 612-2498
VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Utstryksspatler Podeøser og Podenåler
PS, sterile. Kalibrerte engangspodeøser av bøyelig eller stiv plast for forskjellige bruksområder og preferanser innen mikrobiologi.
  • Fargekoding for enkel produktidentifisering
  • Praktisk pakket i rør som ikke ruller, med gjenbrukbar kork som trykkes på plass
  • Rask, enkel og sikker tilgang til rørene, uten behov for en separat holder
  • Øsene er 210 mm lange og har en ultraglatt overflate for enkel utstrykning
Leveringsinformasjon: Kalibreringssertifikat følger med hver enkelt forpakning.