Du søkte etter: Klemmer
VWR tilbyr klemmer i ulike formater; klemmer for normalslip (NS-klemmer), stativklemmer, byretteholdere, klemmer med 3 eller fire klør, slangeklemmer og klemventiler. Klemmene er laget av motstandsdyktig materiale for å tåle tøffe testforhold. Klemmene er tilgjengelige slik at de kan passe spesifikke størrelser eller man kan velge en justerbar variant.
VWR tilbyr klemmer i ulike formater; klemmer for normalslip (NS-klemmer), stativklemmer, byretteholdere, klemmer med 3 eller fire klør, slangeklemmer og klemventiler. Klemmene er laget av motstandsdyktig materiale for å tåle tøffe testforhold. Klemmene er tilgjengelige slik at de kan passe spesifikke størrelser eller man kan velge en justerbar variant.
289  treff i ditt søk
SearchResultCount:"289"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Stainless steel clamps for filling nozzles, with drip-free attachment to drums or to walls.
HMS
Artikkenummer: (241-0032)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminium alloy.
UOM: 1 * 2 Items
Artikkenummer: (241-0034)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminium alloy.
UOM: 1 * 2 Items
Artikkenummer: (241-0043)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Klemme, VWR®, Vinyl, For: Two burettes, 8 - 16 mm rod
UOM: 1 * 2 Items
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Reusable white acetal copolymer clamps will not rust or corrode.
Tilbud
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Install easily over existing tubing lines or assemblies.
Sertifikater Tilbud
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Secure tubing to connectors, pumps, glassware, and filtration devices.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Klemme, Kolbeklemmer, rustfritt stål, For: klemmer for 1 liter
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Klemme, Autoklaverbar PVC-kolbeklemme, 2000 ml, For: Klemme for Erlenmeyer-kolber på 2000  ml
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Ideal for securely clamping tubes in place.
Artikkenummer: (MFLX12805-03)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminium alloy.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Won't rust, corrode, or distort.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Bossheads made from different materials for universal usage.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: No hinge clamp required – rapid one-hand connection.
New Product
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 289
no targeter for Bottom