Stativklemme med 3 klør
Leverandør: VWR
241-0015EA 2050 NOK
241-0015
Stativklemme med 3 klør
Klemmer Universalklemmer
Laboral aluminium alloy.
  • Klemfingre dekket med vinyl for å beskytte fastklemte gjenstander
  • Lett tilgjengelige riflede skruer for å feste klemfingrene