Du søkte etter: Lokk
VWR tilbyr en rekke ulike forseglinger til ulike typer rør, flasker, sylindere og annet laboratorieutstyr som trenger en sikker forsegling. Lokkene settes utenpå og kan enkelt åpnes med en hånd. Kommer i ulike varianter og farger. Fleksible forseglingskapper er enkle å sette på.
VWR tilbyr en rekke ulike forseglinger til ulike typer rør, flasker, sylindere og annet laboratorieutstyr som trenger en sikker forsegling. Lokkene settes utenpå og kan enkelt åpnes med en hånd. Kommer i ulike varianter og farger. Fleksible forseglingskapper er enkle å sette på.
531  treff i ditt søk
SearchResultCount:"531"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Specially developed screw caps for direct instrument connection of Merck S 40 threaded bottles ensure safe handling of solvents in the lab and protect...
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Flat screw cap with O-ring for microcentrifuge tubes, VWR®, Farge: Oransje
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, Snap caps, open top, high purity, Hardhet: 45° shore A, Septum: White silicone/red PTFE, Tykkelse: 1,3 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: screw cap, For: Wide neck bottles, Gjenge: 65 mm, For flasker: 1000/1500/2000 ml
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These closures are suitable for test and culture tubes.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, PP, Screw caps, closed top, high purity, Hardhet: 55° shore A, Septum: White silicone/red PTFE, Tykkelse: 1,0 mm
Artikkenummer: (216-1842)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The filling and venting cap for VWR® carboys is an autoclavable closure designed for the aseptic transfer of media, biological reagents, pure water an...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lokk til vials, Screw caps with septa, closed top, Hardhet: 50° shore A, Septum: Red butyl/grey PTFE, Tykkelse: 1,3 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lokk til vials, Screw caps with septa, closed top, Hardhet: 55° shore A, Septum: White silicone/red PTFE, Tykkelse: 1,5 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, Crimp caps with septa, open top, Hardhet: 50° shore A, Septum: Grey bromo-butyl/PTFE, completely laminated, Tykkelse: 3,0 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, Type: Screw cap, UREA, with PE disc liner
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, PP, Screw caps with septa, open top, 8-425 thread, Hardhet: 45° shore A, Septum: Dark blue silicone/white PTFE, Tykkelse: 1,3 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, PE, Ø: 11 mm, Type: PE gul, hard utgave, Hardhet: 45° shore A, Septum: Hvit silikon / rød PTFE, Tykkelse: 1,3 mm
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, Stål, Screw caps with septa, open top, magnetic, Hardhet: 70° shore A, Septum: Viton 1A black, Tykkelse: 1,0 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Vent cap for 3000 ml
Produsent: LAB3 OWN PRODUCTION
Beskrivelse: Screw caps, VWR®, Gjenge: 28 mm, Farge: Hvit, PP, For: Sampling bottles
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 531
no targeter for Bottom