  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (10)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
lokk-til-drapeflasker
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/49/18945149.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Flasker med smal åpning, VWR®, med skrukorker, LDPE, Runde, Klar, Kapasitet: -, Høyde: - mm, Hals, indre diam: - mm, Gjenge: 18 mm, Ytre diam: - mm
Artikkenummer: (NALGDS2176-0384)
Produsent:  Nalgene
Beskrivelse:   PP, translucent. with polyethylene insert.
UOM:  1 * 6 Items
Produsent:  KAUTEX
Beskrivelse:   LDPE, naturfarget
Produsent:  KAUTEX
Beskrivelse:   Dråpehette med lokk og stropp for flasker med smal åpning, KAUTEX 301-serien , Gjenge: 18 mm, LDPE, For flasker: 50/100 ml
Produsent:  KARTELL
Beskrivelse:   HDPE, natural colour
Produsent:  KAUTEX
Beskrivelse:   Combination closure with screw-on dropping tip, Combination closure with screw-on dropping tip, HDPE, Gjenge: 18 mm, HDPE, For flasker: 10/25/50 ml
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Dropper cap with captive cap for narrow neck square bottles, Dropper cap with captive cap, for threads Ø 25 mm, Gjenge: 25 mm, For flasker: 250/500/1000 ml
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   LDPE, coloured.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 12
  1  2  Neste