  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (11)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Lokk til sprayflasker
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/33/18989833.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Gjenge: 25 mm, N/A
Artikkenummer: (RIXI8-3201-28278BL)
Produsent:  RIXIUS
Beskrivelse:   Spray gun made up of polypropylene.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  KAUTEX
Beskrivelse:   Wash bottle closure, LDPE, For: Narrow mouth bottles, For flasker: 100 ml, Gjenge: 18 mm, N/A
Produsent:  BÜRKLE
Beskrivelse:   PP spray attachment.
Produsent:  KARTELL
Beskrivelse:   LDPE.
Produsent:  SEMADENI
Beskrivelse:   Spray guns for industrial and universal sprayers.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (HECH43092048)
Produsent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse:   Spray head, NS 29/32, DURAN® Borosilicate glass, For: spruteflasker, For flasker: 250 ml, N/A
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (BELAF116200050)
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   PP, durable, chemical resistant
UOM:  1 * 2 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 8