Du søkte etter: Engangsplagg
VWR har et stort utvalg av klær og vernetøy, fra engangshansker, skotrekk, munnbind, skjeggbeskyttelse og renromsutstyr til vernesko, laboratoriefrakker og skjorter.
VWR har et stort utvalg av klær og vernetøy, fra engangshansker, skotrekk, munnbind, skjeggbeskyttelse og renromsutstyr til vernesko, laboratoriefrakker og skjorter.
443  treff i ditt søk
SearchResultCount:"443"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Maximum SF shoe covers are the cleanest and most durable within the entire VWR® clothing line. Made from spunbonded polypropylene fabric (SPP) an...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Basic-SPP-laboratoriefrakker er laget av et sterkt, lett og pustende spunnet polypropylenmateriale (SPP) som beskytter mot smuss, skitt og visse ...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Kjeledresser for renrom produseres av et lateksfritt, flerlags spunnet-smelteblåst-spunnet materiale (SMS) som gir høy strekkstyrke, samtidig som det ...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Dette engangsforkleet er laget av en blanding av 65 % LDPE og 35 % LLDPE.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These disposable coats made of PP are ideal for visitors in non hazardous environments.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Hette laget av ikke-vevd PP. For ikke-kritiske bruksområder.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Maximum SF boot covers are the cleanest and most durable within the entire VWR® clothing line. Made from spunbonded polypropylene fabric (SPP) wi...
Tilbud
Artikkenummer: (HOIT109758)
Produsent: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse: Disposable mob caps made from non woven PP.
UOM: 1 * 1.000 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These disposable overalls made of PP are suitable for use in non hazardous environments.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disposable shoe covers made of CPE film.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Advanced-SPP-skoovertrekk er laget av et spunnet polypropylenmateriale (SPP) med middels vekt.
Tilbud
Artikkenummer: (HOIT110030)
Produsent: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse: These disposable shoe covers are made of polypropylene.
UOM: 1 * 300 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These disposable pleated caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry pa...
Tilbud
Produsent: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse: These disposable overalls are made from non woven PP. Ideal for non critical applications in industrial, clinical or food processing environments.
Artikkenummer: (113-8954)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disposable coats, with collar, made from non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particu...
UOM: 1 * 50 Items
Artikkenummer: (113-9092)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disposable visitor coat made of PE film.
UOM: 1 * 500 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 443
no targeter for Bottom