  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (25)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Forklær
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette engangsforkleet er laget av en blanding av 65 % LDPE og 35 % LLDPE.
Produsent:  DuPont
Beskrivelse:   Specially designed for use with Tychem® apparel, these aprons can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous sub...
Artikkenummer: (SIOE8000A6D01G55)
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
Produsent:  DuPont
Beskrivelse:   This apron provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. It combines the chemical prot...
Artikkenummer: (AIRLACCSECU19)
Produsent:  AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Beskrivelse:   This apron with neck tie is ideal for use in environments where cryogenic fluids are a high risk factor for cryogenic burns.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (SIOE8007A6DT5/M46)
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   This apron is made of 100% polyester fabric with nitrile coating.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   This apron is made from Duotex fabric (100% polyester with 100% PVC coating).
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 43
  1  2  3  4  5  6  Neste