Forkle, PVC
Leverandør: Ansell
113-8224EA 115 NOK
113-8224 113-1029
Forkle, PVC
Workwear
Forkle av PVC med nakkestropp av nylon.
  • God bestandighet mot oljer, fettstoffer og kjemikalier
  • Slitesterkt
Tykkelse: 0,51 mm
Sertifiseringer: EN 14605; kat. III