  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Laboratoriefrakker
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/49/18945049.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"86"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These reusable coats for women are either made of 100% cotton or 65% polyester/35% cotton. Both fabrics are robust, tear resistant and durable. The co...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These reusable coats for men are either made of 100% cotton or 65% polyester/35% cotton. Both fabrics are robust, tear resistant and durable. The coat...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Laboratoriefrakker til engangsbruk, laget av ikke-vevd PP, skrå krage og to lommer. Ideelle til ikke-kritiske bruksområder.
Artikkenummer: (113-8265)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Denne engangsfrakken som er laget av 65 % LDPE og 35 % LLDPE, er svært motstandsdyktig mot kjemisk korrosjon.
UOM:  1 * 100 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   SMS-laboratoriefrakker produseres av et lateksfritt flerlags spunnet-smelteblåst-spunnet materiale (SMS) som gir høy strekkstyrke, samtidig som det er...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These disposable lab coats are made of PP (48 g/m²) laminated with PE (24 g/m²). They have two pockets (one breast pocket and one lower pocket).
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Basic-SPP-laboratoriefrakker er laget av et sterkt, lett og pustende spunnet polypropylenmateriale (SPP) som beskytter mot smuss, skitt og visse t...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Maximum-laboratoriefrakker (SPP) er de reneste og mest slitesterke i VWRs kleskolleksjon. Disse plaggene består av et behagelig spunnet polypropyl...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 86
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Neste