  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (24)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Armbeskyttere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"41"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Armbeskyttere laget av 65 % LDPE og 35 % LLDPE.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Advanced-SPP-armbeskyttere er laget av et spunnet polypropylenmateriale (SPP) med middels vekt.
Artikkenummer: (113-8255)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Armbeskyttere laget av ikke-vevd PP, belagt med PE.
UOM:  1 * 100 Items
Artikkenummer: (113-7887)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Tapered sleeve protectors made from breathable SMS. Ideal for use in cleanroom and ESD environments.
UOM:  1 * 150 PAR
Produsent:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse:   These disposable sleeve protectors made of PE provide waterproof protection for light-duty tasks.
Produsent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   These waterproof sleeve protectors are made of Flexothane® Kleen fabric, a polyamide knitting 6.6 with PU coating.
Produsent:  DuPont
Beskrivelse:   Denne ermebeskyttelsen er bare anbefalt for beskyttelse mot skitt og smuss fra ufarlige materialer.
UOM:  1 * 200 Items
Produsent:  DuPont
Beskrivelse:   Tychem® C- og Tychem® F-ermebeskyttere gir en pålitelig barriere til bruk innen kjemisk industri, ved arbeid med farlige stoffer, eller ved arbeid med...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 41
  1  2  3  4  5  6  Neste