HPLC-kolonne, chiral, ChiraSpher® NT
Leverandør: Merck
Chiraspher®
1.50103.0001EA 0 NOK
1.50103.0001
HPLC-kolonne, chiral, ChiraSpher® NT
Kromatografikolonner
ChiraSpher® NT er en allsidig kiral HPLC-kolonne med høy kjemisk stabilitet og bredspektret enantioselektivitet.
  • Brukes til separasjon av beta-blokker
  • Bundet til 5 µm silika
The column is based on silica gel particles, coated with the optically active polymer poly (N-acryloyl-S-phenylalanine ethyl ester) and is is characterised by improved enantioselectivity with very good selectivity for the separation of beta-blockers.
The column may be used with eluents of normal phase chromatography as well as reversed phase chromatography.
Beskyttelsespatronene må kobles til LiChroCART®-patronene ved hjelp av manu-CART® NT-holderen 1.51486.0001