Septa til GC-injeksjonsport
548-0184EA 955 NOK
VWRI548-0184
Septa til GC-injeksjonsport
GC-septa med lang levetid for en inngangstemperatur på opptil 340 °C.
  • Lav blødning
  • Enkel bytting, setter seg ikke fast på varme overflater
  • Gode gjennomtrengings- og forseglingsegenskaper