Merck-kolonnene finnes i 3 formater.
1. Hibar® RT er en tradisjonell kolonne med standard ¹/₁₆" hunnoverganger i endene. Den frittstående Hibar®-forkolonneholderen kan sammen med LiChrospher® 4-4-forkolonner brukes til å beskytte kolonnen.
2. LiChroCART®-patronkolonner bruker avtakbare manuCART®-endeoverganger, som har hunnkoblinger på ¹/₁₆". ManuCART®-endeovergangene inneholder en forkolonneholder som en integrert del av settet, noe som minimaliserer dødvolumet. Kan brukes sammen med en hvilken som helst Merck-kolonne med en lengde på mellom 75 og 250 mm.
3. Chromolith®-kolonner - monolittiske silikastaver er belagt med PEEK og klare til bruk (ingen patronholder) - se den relevante katalogdelen for detaljer om og bilder av kolonner og forkolonner.
LiChroCART®-patron med LiChroCART®-forkolonne og koblingssett: Koble en LiChroCART®-patron med LiChroCART 25-4 og 25-2 forkolonne med koblingssett.
LiChroCART®-patron med manuCART®-endeoverganger: manuCART®-systemet har en forkolonneholder og passer til i.d. 2, 3 eller 4 mm. kolonner med lengde fra 75 til 250 mm.
Beskyttelsespatroner/forkolonner: Merck 4-4 mm-forkolonner eller -beskyttelsespatroner gir mye for pengene. Med den rette holderen kan de brukes sammen med både Merck-kolonner og andre kolonner. Bruk de innebygde ManuCART®-overgangene for Merck-patronkolonner og Hibar® 4-4-forkolonneholderen for kolonner med endeoverganger. Merck 4-4-beskyttelsespatroner er tilgjengelig i C18-, C8 RP Select B-, Si-, NH₂-, CN- og DIOL-fase.