Du søkte etter: Kondensator
VWR tilbyr flere typer kondensatorer. Spiralkjøler med vanntilkobling og glassdyser. Spiralkjølere kommer med topp og bunnkobling. Kondensatorer kommer i flere standard størrelser for å passe godt i apparatet.
57 treff i ditt søk
Sort Results
Listevisning
Easy View (ny)