Du søkte etter: Kjøleposer
VWR har kjøleelementer, kjøleposer og fryseposer. Kjølepakker til gjenbruk. Til transport av kjølevarer. Kjølepakkene varer lenger enn ordinære kjøleelementer. Velg blant gel pakker, eller skum brikker for en lekkasjefri transport.
VWR har kjøleelementer, kjøleposer og fryseposer. Kjølepakker til gjenbruk. Til transport av kjølevarer. Kjølepakkene varer lenger enn ordinære kjøleelementer. Velg blant gel pakker, eller skum brikker for en lekkasjefri transport.
8  treff i ditt søk
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Semi-rigid foam.
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Plast med gelfylling.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Gelfyll.
HMS
Produsent: Sonoco Thermosafe
Beskrivelse: Polar Pack® refrigerants and Utek® phase change materials provide thermal solutions for shipping temperature critical packages during transit. Availab...
Artikkenummer: (SCATFPP24)
Produsent: Sonoco Thermosafe
Beskrivelse: PolarPack® gel brick coolant pack refrigerants provide thermal solutions for temperature critical packages during transit and are an alternative to we...
UOM: 1 * 768 Items
Artikkenummer: (DLTTA090007)
Produsent: DELTA T
Beskrivelse: 37 C Accus maintain a temperature between 36 to 38 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Beskrivelse: This cooling pack is ideal for keeping drinks, food or medicines cool for longer in a passive hard or soft cooler. Its components include water, carbo...
Produsent: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivelse: The inserts are simply mounted in the special groove.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom