VWR®, Ispakninger
Leverandør: VWR
VWR®
216-1168EA 3700 NOK
216-1168 216-1169
VWR®, Ispakninger
Kjøleposer
Plast med gelfylling.
  • For bruk med næringsmidler: ikke-toksisk
  • Passer for tunge belastninger
  • Tilpasset krevende transportforhold
Disse robuste ispakningene egner seg for kjøling av produkter i kjølebager, -poser eller -pakker. Gelen sikrer konstant, pålitelig kjøling.